Merck
Passer à
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
Synonyme(s) :
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H69NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC