Milli-Q®超純水製造装置
科学研究向けのさまざまな種類の超純水製造装置をご覧ください
ラボにぴったりの超純水製造装置
ラボのニーズと制約を完全に満たす、Milli-Q®超純水製造装置のラインナップが増えました。
- クオリフィケーションプログラム、高度なデータトレーサビリティ、MyMilli-Q™ Remote Careおよび正確なTOCモニタリングを提供する最新のMilli-Q® IQ 7000/03/05/10/15超純水・純水製造装置からお選びください。これらの超純水製造装置は、プラスチックと電力の使用量を削減した、水銀完全フリーの製品であり、環境に配慮した代替製品ラベルの認証を受けています [デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)スコアカード]。
- 直感的なタッチスクリーン、素早く採水できるQ-POD®採水ディスペンサーおよび省スペースの設置オプションを提供する、最新のMilli-Q® EQ 7000/08/16 超純水製造装置もご検討いただけます。これらの超純水製造装置は、ラボの制約に柔軟に対応するための専用のイノベーションを提供します。
高品質Milli-Q®分析グレードのラボ用超純水に対する信頼
どのMilli-Q®超純水製造装置でも、水が常に高品質であることを確信できます。Milli-Q® IQおよびEQ 7シリーズの超純水製造装置はともに、強力な精製技術の組み合わせで、微量レベルまで一貫した超純水品質を提供します。お客様は、繊細な実験のために一貫した品質の超純水を提供する、これらの超純水製造装置を完全に信頼して使用できます。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15水道水直結型完全水銀フリー超純水・純水製造装置
究極のラボ用超純水・純水製造装置
生産性の向上から環境負荷の軽減まで、最も厳しい要求に応えます。
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
ラボの効率に投資
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置が、お客様のラボでの作業をどのように変えられるのかをご覧ください。
Milli-Q® EQ 7008/16超純水・純水(RO水)製造装置
お客様のラボに合わせた柔軟な対応力
現代の研究者のためにデザインされた本格的なMilli-Q®超純水をご体験ください。
4つのラボ用超純水・純水製造装置-本格的なMILLI-Q®体験
- Q-POD®採水ディスペンサーで素早く簡単に採水。 「サムホイール」により、超純水の採水が簡単、正確、かつ楽になります。ラボでの毎日の作業に便利なさまざまな採水機能を使用できます。
- 使いやすいタッチスクリーンでコントロール。操作は数クリックで完了。タッチスクリーンにより、装置の操作とデータへのアクセスが簡単です。
- 省スペース設計。PODディスペンサーとタッチスクリーンを操作するだけ-これらのコンパクトな装置は、どんなラボ環境にも簡単に組み込めます。
- サステナビリティの向上。これらのコンパクトな装置は、前世代の超純水・純水製造装置に比べて環境負荷が軽減されています。超純水精製カートリッジは33%小型化・軽量化されており、「休止モード」では、長期間ラボを使わないときにエネルギーを節約できます。
超純水製造装置の特長比較
以下の比較表を参照して、Milli-Q® IQおよびEQ 7シリーズの超純水製造装置の類似点と相違点をご確認ください。
| 特長 | Milli-Q® EQ 7000 | Milli-Q® EQ 7008/16 | Milli-Q® IQ 7000 | Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 |
|---|---|---|---|---|
| 最終水質グレード | 超純水 | |||
| 純水 | 該当なし | 純水(RO水) | 該当なし | タイプ2(高純水) |
| 供給水 | 純水* | 水道水 | 純水* | 水道水 |
| 純水製造能力(L/時間) | 該当なし | 8 または 16 | 該当なし | 3、5、10、または15 |
| IPAK Gard®カートリッジ | 不可 | 可 | 不可 | 可 |
| IPAK Meta®カートリッジ | あり | なし | ||
| IPAK Quanta®カートリッジ | あり | |||
| アプリケーションPODパック | 4 | |||
| 使いやすいカラータッチスクリーン | あり | |||
| 休止モード | あり | |||
| ローカルネットワーク接続・USBポート | あり | |||
| 装置の設置面積 | ++++ | |||
| 設置の柔軟性 | +++ | ++++ | ||
| Q-POD®採水ディスペンサーの柔軟性 | +++ | ++++ | ||
| Q-POD®採水ディスペンサーの数 | 1 | ~4 | ||
| 採水スピードの種類 | 3 | 8 | ||
| 定量採水 | ++ | ++++ | ||
| 一滴ずつの採水 | 不可 | あり | ||
| アシスト定量採水 | 不可 | あり | ||
| MyMilli-Q™ Remote Care | 不可 | あり | ||
| データ管理 | ++ | ++++ | ||
| 採水レポート・QRコード | 不可 | あり | ||
| 酸化UVランプ | 水銀UVランプ | 水銀フリーUVランプ[デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)スコアカード] | ||
| TOC測定 | TOCインジケーター | A10™モニター | ||
| Milli-Q® IQ Element(カタログ)に対応 | 不可 | あり | ||
| クオリフィケーション | 不可 | 可 | ||
| TOCキャリブレーション/ベリフィケーション | なし† | あり | ||
| USP装置適合性試験 | 不可 | 可 | ||
お客様に適した超純水製造装置
ラボに適した超純水製造装置の選択は、以下のようないくつかのパラメータによって決まります。
- 利用可能な供給水
- 1日の必要量
- モニタリング要件
- 予想される認証レベル
お客様のニーズに最も適した超純水製造装置については、アプリケーションスペシャリストにご相談ください。
関連資料
カタログ:Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure& Pure Water System
カタログ:Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
カタログ:Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
カタログ:Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
カタログ:Milli-Q® IQ Element
サステナビリティとMilli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置
Bactericidal UVC LEDs for Ultrapure Water Applications
純水製造装置、純水製造ユニット・ディスペンサー
Response not successful: Received status code 500
貯水タンク
Response not successful: Received status code 500
超純水・純水製造用消耗品
Response not successful: Received status code 500
アプリケーションPOD-Pak最終フィルター
Response not successful: Received status code 500