MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD1C19
Bide Pharmatech
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
Synonyme(s) :
N~1~-[3-(dimethylamino)propyl]-N~1~,N~3~,N~3~-trimethyl-1,3-propanediamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H27N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.36
MDL number:
Le produit BDPH9BCD1C19 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C11H27N3/c1-12(2)8-6-10-14(5)11-7-9-13(3)4/h6-11H2,1-5H3
Inchi Key
SKCNNQDRNPQEFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under