MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC4FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Synonyme(s) :
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperazinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H25O2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.35
MDL number:
Le produit BDPH9BCDC4FA n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-9,13H2,1-4H3
Inchi Key
BYCHAILZTCZXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under