MilliporeSigma
Passer à
BDPH9C021C19
Bide Pharmatech
(E)-3-(2-Propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Synonyme(s) :
(E)-3-(2-propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H12O2N1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.23
MDL number:
Le produit BDPH9C021C19 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-3-9-8(5-7-11(17)18)4-6-10(16-9)12(13,14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,17,18)/b7-5+
Inchi Key
CNCIJHJOEHBPBF-FNORWQNLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark