Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD2CDA no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-4-7(8)9-10(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
MDVLBGMWIWWBKL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?