Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD412D no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C18H17Br/c19-13-8-9-15-14-6-2-3-7-16(14)18(17(15)12-13)10-4-1-5-11-18/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11H2
Inchi Key
JLBXMPBCAYRQSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?