Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD4E80 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
KMKCBOQRRWZRII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?