Saltar a
BDPH9BCDA587
Bide Pharmatech
(4-(N-Butyl-N-(4-methoxybenzyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
Sinónimos:
4-{[butyl(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H24O5N1S1B1
Número CAS:
Peso molecular:
377.27
MDL number:
El producto BDPH9BCDA587 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C18H24BNO5S/c1-3-4-13-20(14-15-5-9-17(25-2)10-6-15)26(23,24)18-11-7-16(8-12-18)19(21)22/h5-12,21-22H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
RODHNOCSWOOPDD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)