Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCDCAEC no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C36H24/c1-3-13-25(14-4-1)27-23-24-34(29-18-8-7-17-28(27)29)36-32-21-11-9-19-30(32)35(26-15-5-2-6-16-26)31-20-10-12-22-33(31)36/h1-24H
Inchi Key
RRFSDXVQFGASBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?