Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCDDFFD no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
FVUKYCZRWSQGAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?