Saltar a
BDPH9BCDEEEF
Bide Pharmatech
1-((1-(3-Fluorophenyl)ethyl)amino)propan-2-ol
Sinónimos:
1-{[1-(3-fluorophenyl)ethyl]amino}-2-propanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H16O1N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
197.25
MDL number:
El producto BDPH9BCDEEEF no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C11H16FNO/c1-8(14)7-13-9(2)10-4-3-5-11(12)6-10/h3-6,8-9,13-14H,7H2,1-2H3
Inchi Key
IHIXHAMAZLJOLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)