Saltar a
BDPH9BCE0DFD
Bide Pharmatech
2-Bromo-3,3-dimethylbutanoic acid
Sinónimos:
2-bromo-3,3-dimethylbutanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
195.06
MDL number:
El producto BDPH9BCE0DFD no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
MJLVLHNXEOQASX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)