Merck
Passer à
BDPH9BCD0C19
Bide Pharmatech
6-Aminopyridine-2-sulfonamide
Synonyme(s) :
6-amino-2-pyridinesulfonamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H7O2N3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.2
MDL number:
Le produit BDPH9BCD0C19 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
GFQVENVAWVSTNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark