Merck
ข้ามไปที่
SLGS025
Millex MCE syringe filter
pore size 0.22 μm, 0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane
Synonym(s):
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาดแพ็กSKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Level
material
PVC housing, mixed cellulose esters (MCE) membrane
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
volume
100 mL
pore size
0.22 μm
input
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Millex MCE syringe filter
หรือ
ลองใช้ เครื่องมือเลือกสินค้า ของเราเพื่อจำกัดตัวเลือกของคุณ
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters