Merck
ข้ามไปที่
ISO2
Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
Synonym(s):
Mouse Antibody Isotyping Kit
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาดแพ็กSKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
MDL number:
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Level
usage
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents enable qualitative isotype determination of mouse monoclonal antibosies derived from hybridoma supernatant, ascites fluid or purified forms.
Application
Determination of the subclass of a monoclonal antibody is helpful for characterization of the antibody, for choosing detection reagents, and for deciding on a purification scheme.
Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents has been used in monoclonal antibody isotype determination using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[1][2] It may be used in Ouchterlony immunodiffusion assays.
Biochem/physiol Actions
ISO-2 contains 0.2 mL vials of subclass specific antibodies to all four mouse IgG subclasses, IgA, and IgM. Directions are included for using these reagents in ELISA and Ouchterlony assays to determine the subclass of monoclonal antibodies in ascites, culture supernatants, or purified preparations. Additional reagents may be required, such as conjugates for ELISA assays or agarose and buffer components for Ouchterlony assays.
Features and Benefits
  • May be used in a variety of assay formats
  • Suitable for all antibody forms
  • Determines all mouse IgG subclasses, IgA, and IgM
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
C7988A7554SAB4200669
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
usage
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
usage
-
usage
-
usage
-
ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์เท่านั้น
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
  • goat antisera to mouse IgA .2 mL
  • goat antisera to mouse IgG3 .2 mL
  • goat antisera to mouse IgG1 .2 mL
  • goat antisera to mouse IgG2a .2 mL
  • goat antisera to mouse IgG2b .2 mL
  • goat antisera to mouse IgM .2 mL
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
โปรโตคอล ELISA โดยละเอียดครอบคลุมเทคนิค ELISA โดยอ้อมและการบันทึกข้อมูลการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลอง ELISA แบบแซนด์วิชและทางอ้อม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Preparation and Characterization of a Monoclonal Antibody with High Affinity for Soluble A β Oligomers
Ying,Z et al.
Hybridoma, 28(5) (2009)
Masanori Onda et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 177(12), 8822-8834 (2006-12-05)
Recombinant immunotoxins composed of an Ab Fv fragment joined to a truncated portion of Pseudomonas exotoxin A (termed PE38) have been evaluated in clinical trials for the treatment of various human cancers. Immunotoxin therapy is very effective in hairy cell
Manu Kurian Mathew et al.
The Journal of veterinary medical science, 81(12), 1753-1762 (2019-10-28)
Equine influenza is a leading cause for respiratory illness in equines. Major control measures involve vaccination which requires continuous harmonization owing to antigenic drift. The present study focused on assessing the protective efficacy of an inactivated recombinant equine influenza virus
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters