เครื่องคำนวณบัฟเฟอร์
เกี่ยวกับสารบัฟเฟอร์ทางชีววิทยา
สารบัฟเฟอร์ถูกใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายประเภท เพื่อรักษาหรือควบคุมความกรดของสารละลายให้อยู่ในช่วงค่าทางสรีรวิทยาที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเฉพาะ ค่า pH ของสารมีผลต่อทั้งความเร็วและประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการสกัดและระดับความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สารบัฟเฟอร์จึงมีบทบาทสำคัญต่อความแปรปรวนของผลลัพธ์ และในที่สุดก็ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการวิจัย ดังนั้น การเข้าใจสารบัฟเฟอร์และการคำนวณสารบัฟเฟอร์อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความแปรปรวนและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อการวิจัยที่เชื่อถือได้
ค้นพบสมดุล pH ของคุณด้วยระบบบัฟเฟอร์ทางชีววิทยาของเรา
การใช้เครื่องคำนวณการเตรียมสารบัฟเฟอร์
เครื่องคำนวณบัฟเฟอร์นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เพื่อคำนวณโมลาริตีของบัฟเฟอร์และเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ โดยใช้น้ำหนักสูตรของสารทดลอง ปริมาตรที่ต้องการ (L, mL หรือ µL) และความเข้มข้น (M, mM หรือ nM)
เพื่อคำนวณปริมาณบัฟเฟอร์ที่จำเป็น โปรดเลือกบัฟเฟอร์จากเมนู “Selection” สูตรเชิงประจักษ์ ค่า pKa ช่วง pH ของบัฟเฟอร์ น้ำหนักสูตร และรายชื่อผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้น กรอกปริมาตรและความเข้มข้นสุดท้ายที่ต้องการ แล้วคลิก “Calculate Mass” น้ำหนักที่แม่นยำของบัฟเฟอร์จะถูกคำนวณเป็นกรัม และสูตรการเตรียมบัฟเฟอร์แบบทีละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยในการเตรียมบัฟเฟอร์
คลิกที่รายการผลลัพธ์เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบัฟเฟอร์ที่มีจำหน่ายและเพื่อสั่งซื้อ
|
CAS #: Empirical Formula: pKa: Buffer pH Range: Formula Weight (g/mol):
|
|
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
การคำนวณบัฟเฟอร์: สูตรและสมการ
- สมการสำหรับสารละลายโมลาร์: ความเข้มข้นโมลาร์ที่ต้องการ × น้ำหนักสูตร × ปริมาตรสารละลายสุดท้าย (L) = กรัมที่จำเป็น
- เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก (w/v): (% บัฟเฟอร์ที่ต้องการ / 100) × ปริมาตรบัฟเฟอร์สุดท้าย (mL) = กรัมของวัตถุดิบเริ่มต้นที่จำเป็น
- สมการ Henderson-Hasselbach: pH = pKa + log [A⁻]/[HA]
สมการ Henderson-Hasselbach ช่วยให้สามารถกำหนดค่า pH ของสารบัฟเฟอร์ได้เมื่อทราบค่า pKa แล้ว1 สารบัฟเฟอร์ประกอบด้วยกรดและเกลือของเบสคู่ของกรดนั้น หากทราบค่า pH และ pKa แล้ว สามารถคำนวณปริมาณเกลือ (A-) และกรด (HA) ได้ เมื่อปริมาณเกลือเท่ากับกรด ค่า pH จะเท่ากับ pKa และจะได้ความสามารถในการบัฟเฟอร์สูงสุด
อ้างอิง