This product is an aqueous solution containing 35 - 55% glycerol.
เลือกขนาด
| ขนาดแพ็ก | SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
papaya
Quality Level
form
solution
specific activity
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
color
light brown
storage temp.
2-8°C
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | specific activity ≥8.0 units/mg protein | specific activity 1.5-10 units/mg solid | specific activity - |
| biological source papaya | biological source papaya (latex) | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form solution | form lyophilized powder | form crude powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
General description
Application
- in the enzymatic dissociation of rat cortices to extract astrocytes for cell culture
- to study its effects on Alpaca seminal plasma viscosity and sperm function
- to study its effects on the yield and cryo-survival of Rhinoceros spermatozoa[1]
Biochem/physiol Actions
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
-
Which solution is used in Papain from Carica papaya solution? DMSO? water?
1 answer-
Helpful?
-
Active Filters
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค