Merck
ข้ามไปที่
D1069
Desloratadine
≥98% (HPLC), histamine H1 receptor antagonist, powder
Synonym(s):
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®, NSC 675447
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาดแพ็กSKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C19H19ClN2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
310.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
ชื่อสินค้า
Desloratadine, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
กำลังหาสินค้าที่คล้ายกันอยู่หรือไม่ เข้าไปที่ คู่มือเปรียบเทียบสินค้า
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
PHR16801173042Y0001584
Desloratadine powder, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D1069
Desloratadine
Desloratidine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1680
Desloratidine
Desloratadine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1173042
Desloratadine
Desloratadine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001584
Desloratadine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Application
Desloratadine has been used to test its effect on embryoid body development in in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells. It has also been used as an antihistamine mimic in rats and to treat lung cancer (A549) and glioblastoma (U87) cells in various cellular studies.
Biochem/physiol Actions
A non-sedating H1-receptor antagonist, free from antimuscarinic/anticholinergic effects. It has novel antiallergic and anti-inflammatory effects.
Desloratadine is a selective and nonsedating histamine H1 receptor antagonist, an active metabolite of loratadine (Claritin), used to relieve hay fever and allergy symptoms with less drowsiness than other antihistamines; does not significantly inhibits cardiac K+ channels at clinically achievable blood levels. Free from antimuscarinic/anticholinergic effects.
Legal Information
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
related product
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
การกำหนดราคา
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Lysosomal Destabilizing Drug Siramesine and the Dual Tyrosine Kinase Inhibitor Lapatinib Induce a Synergistic Ferroptosis through Reduced Heme Oxygenase-1 (HO-1) Levels
Villalpando-Rodriguez GE, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)
Translational Physiology: Prolonged intake of desloratadine: mesenteric lymphatic vessel dysfunction and development of obesity/metabolic syndrome
Gasheva OY, et al.
The American Journal of Physiology, 316(1), G217-G217 (2019)
Nicholas Cutrona et al.
ACS infectious diseases, 5(8), 1397-1410 (2019-05-28)
Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus are important human pathogens responsible for two-thirds of all postsurgical infections of indwelling medical devices. Staphylococci form robust biofilms that provide a reservoir for chronic infection, and antibiotic-resistant isolates are increasingly common in both healthcare
Exposure-based validation of an in vitro gastrulation model for developmental toxicity assays
Warkus ELL and Marikawa Y
Toxicological Sciences, 157(1), 235-245 (2017)
Faraz Kazmi et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(9), 1294-1302 (2015-07-03)
Desloratadine (Clarinex), the major active metabolite of loratadine (Claritin), is a nonsedating antihistamine used for the treatment of seasonal allergies and hives. Previously we reported that the formation of 3-hydroxydesloratadine, the major human metabolite of desloratadine, involves three sequential reactions
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค