Merck
ข้ามไปที่
MOD50
Imprint® DNA Modification Kit
For bisulfite DNA conversion & purification
Synonym(s):
Methylation-Specifc PCR preparation, bisulfite conversion kit, bisulphite modification
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาดแพ็กSKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41116158
EC Number:
231-548-0
NACRES:
NA.54
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
usage
sufficient for 50 reactions
storage temp.
20-25°C
General description
The Imprint® DNA Modification Kit contains all of the reagents necessary for complete bisulfite conversion and subsequent purification of DNA samples. DNA is chemically denatured to allow bisulfite reagent to react specifically with single-stranded DNA, thereby deaminating cytosine and creating a uracil residue. Converted DNA is suitable for a variety of downstream applications including Methylation-Specifc PCR, methylation sequencing, and pyrosequencing, as well as methylation microarray.
Application
Imprint® DNA Modification Kit has been used for bisulfite modification of DNA.
Features and Benefits
  • Only 50 picograms of DNA or 20 cells are required
  • Procedure takes less than 2 hours
  • Greater than 99% conversion rate
  • Extremely low degradation
  • Option of convenient one-step protocol
  • Consistent and reproducible Bisulfite Modification
  • Can be used with genomic, endonuclease digested, and FFPE DNA
Preparation Note
All components can be stored at room temperature. Each vial of DNA Modification Powder is sufficient for ten DNA modifications. Once dissolved, the solution can be stored at -20 °C for one week, kept away from light. Before use, the frozen solution must be thawed at room temperature and vortexed for two minutes.
Legal Information
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
CHP1RIPSEQXE
usage
sufficient for 50 reactions
usage
-
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
20-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
สามารถซื้อส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์แยกได้
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
SDS & การกำหนดราคา
  • Clear-view Snap-Cap microtubes, size 1.5 mL, natural
    SDS
signalword
Danger
supp_hazards
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
บทความ
Bisulfite treatment distinguishes methylated DNA in gene methylation studies, exploiting the stability of methylated cytosine.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can I use Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit with DNA templates that contain high GC content or secondary structures?
    1 answer
    1. Yes, but it will be necessary to increase the bisulfite reaction time to 150 to 180 min.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the minimum amount of DNA that can be used with Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit?
    1 answer
    1. DNA amounts ranging from 0.1 ng to 1 mg have been used successfully. For optimal modification, the DNA quantity should be in the range of 50-200 ng.
      Helpful?
  4. How many reactions can be run with Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit?
    1 answer
    1. This kit can be used for 50 reactions.
      Helpful?
  5. Can Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit, be used on formalin-fixed tissue ?
    1 answer
    1. Yes, it can be used on formalin-fixed tissue, but one would need to amplify the gene of interest before bisulfite treatment
      Helpful?
  6. Can you store the DNA modified using Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit?
    1 answer
    1. The modified DNA generated with this kit can be stored for 2 months at -20 °C, 6 months at -80 °C.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters