Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 970,00 Kč | |
| 250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 790,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 950,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 350,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
1 970,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliparticle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
- in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
- in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
- in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities[1]
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| particle size 425-600 μm (30-40 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) | particle size 212-300 μm (50-70 U.S. sieve) | particle size 150-212 μm (70-100 U.S. sieve) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Ruoyun Li et al.
Journal of proteomics, 203, 103377-103377 (2019-05-19)
The molecular mechanism of Saccharomyces cerevisiae tolerant to ethanol stress remains to be further elucidated. In this study, a comprehensive analysis based on RNA-seq and iTRAQ LC-MS/MS was used to investigate the global mechanism of S. cerevisiae strain Sc131 in
Zinc oxide nanoparticles hinder fungal biofilm development in an ancient Egyptian tomb
Gambino M, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 122, 92-99 (2017)
Xavier Garcia-Ortega et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 3, 107-107 (2015-08-19)
The most commonly used cell disruption procedures may present lack of reproducibility, which introduces significant errors in the quantification of intracellular components. In this work, an approach consisting in the definition of an overall key performance indicator (KPI) was implemented
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G9268-500G | 04061832328089 |
| G9268-100G | 04061832328065 |
| G9268-1KG | 04061826186145 |
| G9268-250G | 04061832328072 |