Přeskočit na
MSRT2
SigmaProt Intact Protein LC-MS Standard
Proteomics Retention Time Standard
Synonyma:
Intact Protein LC-MS Standard, SigmaProtein Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
ready-to-use solution
storage temp.
−20°C
Application
The RP-LC-MS Protein Standard is a LC-MS platform standard that is intended to test LC-MS system suitability and intact protein mass measurement. The proteins in MSRT2 are chosen to represent an elution profile for complex proteomic samples. The proteins have been selected based on UV and electrospray response, and are readily observed by both modes of detection. After reconstitution, MSRT2 is an injection-ready standard. MSRT2 can be utilized in studies such as in top-down proteomics.
Other Notes
MSRT2 contains these 9 proteins:
  • Ribonuclease B
  • Insulin
  • Lysozyme
  • Transferrin
  • Bovine serum albumin (BSA)
  • Trypsin inhibitor
  • β-lactoglobulin A
  • Carbonic anhydrase
  • Lactate dehydrogenase
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P8119P5369P5494
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
ready-to-use solution
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Raffeal Bennett et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 257-264 (2017-08-02)
Enhanced-fluidity liquid chromatography (EFLC) methods using methanol/H
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MSRT2-5X1VL04061833297094
MSRT2-1VL04061826601594
Questions
  1. There is no information about the proteins' concentration, could you please add it?
    1 answer
    1. Each vial contains 100 ug each of the 9 constituent proteins, in lyophilized form. The recommended solvent is 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in water. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/524/msrt2bul.pdf