Přeskočit na
8.55005
NovaSyn®TGA resin (90 µm)
Novabiochem®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 140,00 Kč
6 105,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 400,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352203
6 105,00 Kč
Ceníková cena8 140,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
NovaSyn TGA is an excellent resin for both the continuous flow and batch Fmoc SPPS of peptide acids. It is derived from 90 μm NovaSyn TG amino resin by derivatization with the TFA labile 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid linker.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to pale yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The base resin is PEG-PS-copolymer (90µm) functionalized wit h 4-hydroxy-methylphenoxyacetic acid.
Other Notes
Replaces: 01-64-0040
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.550078.550098.55155
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
alcohol
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
powder
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Přehled různých pryskyřic, jako jsou Merrifieldova pryskyřice, pryskyřice na bázi tritylu a pryskyřice s hydroxymethylovou funkcí pro imobilizaci peptidů pro různé aplikace.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Sortimentní položky
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
855005000504027269109301
855005002504027269109318
855005000104027269109295