Přeskočit na
ASK10
MMP/TIMP Family Antibody Sampler Kit I
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Očekávané datum odeslání15. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
14 600,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
human
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
14 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání15. května 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Level
form
liquid
species reactivity
human
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections
Immunoblotting
Immunoprecipitation
Paraffin Sections )
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Contains 20 µg of each antibody. Includes Anti-MMP-1 (Cat. No. IM35), Anti-MMP-2 (Cat. No. IM33), Anti-MMP-3 (Cat. No. IM36), Anti-MMP-9 (Cat. Nos. IM09 and IM37), Anti-TIMP-1 (Cat. No. IM32), and Anti-TIMP-2 (Cat. No. IM11). Please see individual product descriptions for more information. The antibodies to MMP-1, MMP-2, and MMP-3 recognize both latent and active forms.
Application
Frozen Sections Immunoblotting Immunoprecipitation Paraffin Sections
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
ASK10-1EA04055977212761