Přeskočit na
MXRPCCEI
Power cord, Power MIX, all sizes, Chile, Ethiopia, Italy, 250V, 10A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
AC/DC input
250 V, 10 A
Quality Level
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MXRPCAACNPUMXRPCBBPSSMXRPCEU
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MXRPCCEI04054839159756