Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 811,00 Kč | |
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 430,00 Kč 2 065,50 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 400,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 100,00 Kč |
O této položce
811,00 Kč
Název produktu
Creatine, anhydrous
grade
anhydrous
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
SMILES string
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
InChI key
CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form crystalline powder | form powder |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade BioPerformance Certified | grade synthesis grade |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Creatine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C0780-500G | 04061833452134 |
| C0780-10MG | 04061833452127 |
| C0780-50G | 04061833452172 |
| C0780-100G | 04061833452103 |