Přeskočit na
LB8
Latex beads, polystyrene
0.8 μm mean particle size
Synonyma:
Latex Beads, Latex Microspheres, laboratory latex beads, latex sphers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 430,00 Kč
2 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 020,00 Kč
15 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 800,00 Kč
12 420,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
61 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
2 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.8 μm
General description
Polystyrene microparticles are stabilizedcolloidal particles that possess a negative charge and are synthesized by thepolymerization of styrene under conditions that induce spontaneous coalescentbead formation. Due to their versatility, these beads can be used in antibody-mediatedagglutination diagnostics, electron microscopy, cell counter calibration, andphagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used:
  • inthe flow cytometric assay of endothelial microparticles (EMPs)
  • in thedetection of capsular polysaccharide (CPS) antibody/antigen latex agglutinationtest
  • to evaluate the phagocytic activity in hemocytes of shrimps
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
LB3LB5LB1
vibrant-m
LB8
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB3
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB5
Latex beads, polystyrene
vibrant-m
LB1
Latex beads, polystyrene
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, polystyrene
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Effects of traditional medical herbs ?minor bupleurum decoction? on the non-specific immune responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Yu-Sheng, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 218-225, 84(1-842) (2017)
Humoral immune responses following experimental infection of goats with Mycoplasma capricolum subsp. capri pneumoniae
John B M, et al.
Veterinary Microbiology, 84(1-2) (2002)
AGE/RAGE-Induced EMP Release via the NOX-Derived ROS Pathway
Ying-Hua C, et al.
Journal of Diabetes Research (2018)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
LB8-1ML04061838108258
LB8-15ML04061838088147
LB8-2ML04061838208514
LB8-100ML04061838208507