Přeskočit na
M0769
Minimum Essential Medium Eagle
AutoMod, with Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyma:
MEM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 x 1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
50 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 260,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12171500
1 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Modification of the original MEM formulation. Contains a succinate buffering system. See formulations table for specific information. Medium may be autoclaved.
Preparation Note
Formulated to contain 9.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Modified for autoclaving.
Legal Information
Auto-Mod is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M0518M8167M8028
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)