Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
O7252
Orange G
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Từ đồng nghĩa:
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Kích cỡ đóng góiSKUSẵn cóGiá
Về sản phẩm này
Công thức tối giản (Hill Notation):
C16H10N2Na2O7S2
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
452.37
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-705-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
Colour Index Number:
16230
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Tên sản phẩm
Orange G, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
solubility
water: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 1
Mặt hàng này
861286O3756195235
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
color
orange to very dark orange
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
General description
Orange G (C.l. 16230) is the disodium salt of benzeneazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid, C16H10N2O7S2Na2. Orange G, also known as wool orange 2G, is a component in several industry applications including cytology, histology, biology, and industrial staining. It is a component of Mallory′s connective tissue stain.
Application
Certified for use in Mallory′s connective tissue stain; Wilson-Ezrin method for pituitary acidophils; Kreyberg′s method for keratin and mucus; as a counterstain following Heidenhain′s iron hematoxylin on paraffin sections; Flemming′s triple stain on paraffin sections of onion root.
Orange G is typically used as a background or cytoplasmic stain for various biological samples including a common application within clincial cytology within Papanicolaou varients.
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Integrity of chromatin and replicating DNA in nuclei released from fission yeast by semi-automated grinding in liquid nitrogen.
Givens RM
BMC Research Notes, 4, 499-499 (2011)
Asli Yuksel et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 1058-1062 (2011-03-29)
Complete degradation of azo dye Orange G was studied using a 500 mL continuous flow reactor made of SUS 316 stainless steel. In this system, a titanium reactor wall acted as a cathode and a titanium plate-type electrode was used
Jianfeng Ma et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1758-1765 (2011-01-14)
Organobentonite is suggested as potential super-sorbents for the removal of dyes from wastewater. All kinds of organobentonites are synthesized to adsorb dyes; however, the mechanism of the adsorption is still unclear. In this paper, organobentonites were first modified with hexadecyltrimethylammonium
Suneet Khandelwal et al.
International journal of oral science, 2(1), 45-52 (2010-08-10)
To analyse the cytomorphological features of keratinocytes in smears obtained from the oral mucosa of tobacco users and from oral squamous cell carcinoma lesions. Oral smears were obtained from clinically, normal appearing mucosa of oral squamous cell carcinoma patients (n=20)
M Arulkumar et al.
Journal of hazardous materials, 186(1), 827-834 (2011-01-15)
Thespesia populnea is a large tree found in the tropical regions and coastal forests of India. Its pods were used as a raw material for the preparation of activated carbon. The prepared activated carbon was used for the adsorptive removal
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật