Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
MPSTD2
mPAGE® Western Protein Standard
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Kích cỡ đóng góiSKUSẵn cóGiá
Về sản phẩm này
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105337
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
form
liquid
General description
mPAGE Western Protein Standard consists of seven recombinant proteins at 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa and 120 kDa with an IgG binding site that binds to most antibodies. This enables visualization of both the protein marker and sample proteins on the same western blot without additional reagents.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
Load 2.5 to 10 μL per well. For best results, the loading volume of the marker should be optimized based upon the sensitivity of the detection method. This marker binds to the constant region of IgG, so protein A or protein G fluorephore conjugates cannot be used for detection.
Do not boil.
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Tìm kiếm Giấy chứng nhận phân tích (COA) bằng cách nhập Số lô của sản phẩm. Có thể tìm thấy Số lô trên nhãn sản phẩm theo sau từ ‘Lô’.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Quy trình
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Đơn giản hóa việc chuẩn bị gel TRÊN TRANG SDS với các giải pháp và giao thức hỗn hợp sẵn của chúng tôi để đảm bảo phân tách protein chính xác.
Bài báo
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Làm mới quy trình đúc gel của bạn với các gel TRANG SDS sẵn sàng sử dụng chỉ trong 3 phút. Khám phá các phương pháp đúc gel nhanh hơn, đơn giản hơn và an toàn hơn.
Nội dung liên quan
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters