Přeskočit na
PFS20
SpheriCal Neat
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
product line
SpheriCal
form
solid
shelf life
expiry date on the label
mol wt
Mr 500-1600 Da (Na+-adduct)
technique(s)
MALDI-MS: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
−20°C
General description
dendritic calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Application
For mass calibration in mass spectrometry
Packaging
Quantity: 50 μg/vial
Legal Information
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SpheriCal Neat
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.
SpheriCal MALDI Calibration Guide Neat and Mix
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
PFS20-1EA04061834398578