Saltar a
856487
Poly(vinylpolypyrrolidone)
cross-linked, powder
Sinónimos:
PVPP, Polyvinylpyrrolidone, cross-linked
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
crosslinking
cross-linked
mp
>300 °C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Complexes with phenolics and alkaloids for their removal from plant samples, thus preventing their modification of proteins and any interference they may cause in spectrophotometric determinations of protein content. This is also reported to improve stability of enzymes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)