Saltar a
BDPH9BCC2FAF
Bide Pharmatech
5,5'-((2-Aminoethyl)azanediyl)bis(pentan-1-ol)
Sinónimos:
5,5'-((2-aminoethyl)azanediyl)bis(pentan-1-ol)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H28O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
232.37
MDL number:
El producto BDPH9BCC2FAF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H28N2O2/c13-7-10-14(8-3-1-5-11-15)9-4-2-6-12-16/h15-16H,1-13H2
Inchi Key
NNZFGPKHQWRZSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Viscous Liquid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)