Saltar a
BDPH9BCC36D2
Bide Pharmatech
2-Methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Sinónimos:
2-methyl-3-(2-pyridinyl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
MDL number:
El producto BDPH9BCC36D2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-7(9(11)12)6-8-4-2-3-5-10-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
BIYFVBMEOCFXNA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)