Saltar a
BDPH9BCC3C19
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Sinónimos:
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6O2Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
249.49
MDL number:
El producto BDPH9BCC3C19 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Inchi Key
RMGCJLITIJXUAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)