Saltar a
BDPH9BCC55DF
Bide Pharmatech
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
2-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H3O2N2F3
Número CAS:
Peso molecular:
180.09
MDL number:
El producto BDPH9BCC55DF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)4-9-1-2(10-4)3(11)12/h1H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
DQPSZGHYQKCZEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)