Saltar a
BDPH9BCCD4E7
Bide Pharmatech
1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Sinónimos:
1-(3-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6O1Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
255.03
MDL number:
El producto BDPH9BCCD4E7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
Inchi Key
YJAXYKDDEAMXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)