Saltar a
BDPH9BCCDDCD
Bide Pharmatech
Decyl decanoate
Sinónimos:
decyl decanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H40O2
Número CAS:
Peso molecular:
312.54
MDL number:
El producto BDPH9BCCDDCD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C20H40O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-22-20(21)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Inchi Key
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Almost colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)