Saltar a
BDPH9BCCECBF
Bide Pharmatech
Diphenyl(trifluoromethyl)sulfonium trifluoromethanesulfonate
Sinónimos:
diphenyl(trifluoromethyl)sulfonium trifluoromethanesulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H10O3S2F6
Número CAS:
Peso molecular:
404.35
MDL number:
El producto BDPH9BCCECBF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H10F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Inchi Key
YHEBUXDOUNWVNZ-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)