Saltar a
BDPH9BCD1C19
Bide Pharmatech
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
Sinónimos:
N~1~-[3-(dimethylamino)propyl]-N~1~,N~3~,N~3~-trimethyl-1,3-propanediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H27N3
Número CAS:
Peso molecular:
201.36
MDL number:
El producto BDPH9BCD1C19 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H27N3/c1-12(2)8-6-10-14(5)11-7-9-13(3)4/h6-11H2,1-5H3
Inchi Key
SKCNNQDRNPQEFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)