Saltar a
BDPH9BCD652B
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Sinónimos:
2-hydroxy-4-methylbenzonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
MDL number:
El producto BDPH9BCD652B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4,10H,1H3
Inchi Key
WAFLXCCXXVMUKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)