Saltar a
BDPH9BCD6C2B
Bide Pharmatech
4-(2-Aminoethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Sinónimos:
4-(2-aminoethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H11O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
MDL number:
El producto BDPH9BCD6C2B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c12-4-3-7-5-11(14)15-10-6-8(13)1-2-9(7)10/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2
Inchi Key
IQGGABMGJWSQLH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)