Saltar a
BDPH9BCD9A67
Bide Pharmatech
(2-(Methoxycarbonyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Sinónimos:
(2-(methoxycarbonyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H7O4N2B1
Número CAS:
Peso molecular:
181.94
MDL number:
El producto BDPH9BCD9A67 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H7BN2O4/c1-13-6(10)5-8-2-4(3-9-5)7(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Inchi Key
QJBIYMZDLMVGCM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)