Saltar a
BDPH9BCDA231
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(tert-butyl)-4-chloronicotinate
Sinónimos:
ethyl 6-tert-butyl-4-chloronicotinate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H16O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
241.72
MDL number:
El producto BDPH9BCDA231 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H16ClNO2/c1-5-16-11(15)8-7-14-10(6-9(8)13)12(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Inchi Key
PINCANJVFNERAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)