Saltar a
BDPH9BCDA4FC
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Sinónimos:
6-chloro-1-methyl-1H-indazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
166.61
MDL number:
El producto BDPH9BCDA4FC no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10-11/h2-5H,1H3
Inchi Key
WQLWZVZUGZGPRG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)