Saltar a
BDPH9BCDFD1A
Bide Pharmatech
3-Amino-2-methylbutan-2-ol
Sinónimos:
3-amino-2-methyl-2-butanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H13O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
103.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD1A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(6)5(2,3)7/h4,7H,6H2,1-3H3
Inchi Key
OVKDLPZRDQTOJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)