Saltar a
BDPH9BCDFD51
Bide Pharmatech
2,4,6-Trimethyliodobenzene
Sinónimos:
2-iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11I1
Número CAS:
Peso molecular:
246.09
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD51 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Inchi Key
GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)