Saltar a
BDPH9BCDFD75
Bide Pharmatech
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Sinónimos:
1-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H16O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
241.72
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD75 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15);1H
Inchi Key
BEFZAPQHSZCXRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)