Saltar a
BDPH9BCDFD77
Bide Pharmatech
2-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Sinónimos:
2-bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C24H16N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
398.3
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD77 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C24H16BrN/c25-19-12-13-21-22-15-18(17-7-3-1-4-8-17)11-14-23(22)26(24(21)16-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-16H
Inchi Key
JMCFQQYVNWNMOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)