Saltar a
BDPH9C021F48
Bide Pharmatech
(2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-4-oxo-1,4-dihydro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
Sinónimos:
(2R,3S,5R)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((Z)-(dimethylamino)methylene)amino)-4-hydroxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C44H54O7N7P1
Número CAS:
Peso molecular:
823.93
MDL number:
El producto BDPH9C021F48 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C44H54N7O7P/c1-30(2)51(31(3)4)59(56-26-12-24-45)58-38-27-40(50-25-23-37-41(50)47-43(48-42(37)52)46-29-49(5)6)57-39(38)28-55-44(32-13-10-9-11-14-32,33-15-19-35(53-7)20-16-33)34-17-21-36(54-8)22-18-34/h9-11,13-23,25,29-31,38-40H,12,26-28H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-29+/t38-,39+,40+,59?/m0/s1
Inchi Key
HBENOWJVIKVUGF-OLQNVDSXSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)